Print…
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
263141000 263145000 263140250
ACRO263141000EA 97.4 EUR
ACRO263141000 ACRO263145000 ACRO263140250
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid 98+%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 128…129 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022473
Número CAS: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %