Print…
Ammonium bismuth citrate ≥99.0% para microbiologia, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
09678-100G 09678-500G
SIAL09678-100GEA 151 EUR
SIAL09678-100G SIAL09678-500G
Ammonium bismuth citrate ≥99.0% para microbiologia, Millipore®
Ammonium bismuth citrate
Base ingredient for culture media
Fórmula: C₆H₁₁BiNO₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036420
Número CAS: 31886-41-6
EINECS: 250-856-6