Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
89155-50G-F 89155-5G-F
SIAL89155-50G-FEA 896 EUR
SIAL89155-50G-F SIAL89155-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₃S
Número MDL : MFCD03788929
Número CAS: 328090-25-1