Print…
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N-Diethylethanolammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20394.0250 8.20394.1000
8.20394.0250EA 117 EUR
8.20394.0250 8.20394.1000
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchloride para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Número CAS: 13989-32-7
EINECS: 237-787-7
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 133 - 136 °C
Molar Mass 153.65 g/mol
Synonyms N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
Hill Formula C6H16ClNO
Chemical Formula (C2H5)2NCH2CH2OH * HCl