6-Azauracil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14389.14
A14389.06
A14389.14EA
205
EUR
A14389.14
A14389.06
6-Azauracil ≥98%
6-Azauracil
Purity: 98%
CAS No.: 461-89-2
Molecular Formula: C3H3N3O2
Formula Weight: 113.08
Melting Point: 274-282°
Beilstein Reference: 116472
Fórmula:
C₃H₃N₃O₂ Ponto de Fusão: 274…282 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006456 Número CAS: 461-89-2 EINECS: 207-318-0 |