Print…
Carbenicilina dissódica (sal)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
A1491.0005 A1491.0010
A1491.0005EA 142 EUR
A1491.0005 A1491.0010
Carbenicilina dissódica (sal)
Carbenicillin disodium salt
Fórmula: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Peso Molecular: 422.363 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077683
Número CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8