(±)-Tetrahydrofurfurylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23068.22
B23068.36
B23068.22EA
30.2
EUR
B23068.22
B23068.36
(±)-Tetrahydrofurfurylamine 97%
(±)-Tetrahydrofurfurylamine
Purity: 97%
CAS No.: 4795-29-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 102729
UN No.: 2943
MDL No.: MFCD00005373
Fórmula:
C₅H₁₁NO Ponto de ebulição: 153…154 °C Densidade: 0,98 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005373 Número CAS: 4795-29-3 EINECS: 225-351-9 UN: 2943 ADR: 3,III |