(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
A15192.06
A15192.09
A15192.18
A15192.06EA
30.5
EUR
A15192.06
A15192.09
A15192.18
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Purity: 95%
CAS No.: 1192-30-9
Molecular Formula: C5H9BrO
Formula Weight: 165.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 102717
MDL No.: MFCD00016894
Fórmula:
C₅H₉BrO Peso Molecular: 165.04 g/mol Ponto de ebulição: 169…171 °C Densidade: 1.452 Ponto de Inflamação: 61 °C (142 °F) |
Número MDL :
MFCD00016894 Número CAS: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |