VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Fornecedor: VWR Chemicals
Uma proteína tetramérica de 60 kDa que exibe uma elevada afinidade de ligação para biotina. Capaz de se ligar a uma molécula da biotina com cada sub-unidade, estreptavidina é útil em cromatografia de afinidade, ELISA, imuno-histoquímica e a técnica de Western Blot.
- Signal word: Danger
- GHS Symbol: GHS08
Activity: 17 U/mg protein
DNase: NONE
Electrophoresis (One Band): PASS
Protease: NONE
Reassay Date: REPORT
RNase: NONE