Print…
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1920-1G B1920-25G B1920-5G
TCIAB1920-1GEA 42 EUR
TCIAB1920-1G TCIAB1920-25G TCIAB1920-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Fórmula: C₆H₇BrN₂O₂
Ponto de ebulição: 125°C
Número MDL : MFCD00038016
Número CAS: 56686-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0696e68f571de12270f1c61021440fd30d8637&vid=4c0696e68f571de12270f1c61021440fd30d8637&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C