Print…
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22594.03 B22594.06 B22594.14
B22594.03EA 89.2 EUR
B22594.03 B22594.06 B22594.14
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6813-38-3 Molecular Formula: C12H8N2O4 Formula Weight: 244.21 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00015430
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: >310 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015430
Número CAS: 6813-38-3