Print…
2,6-Diaminopurine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
247847-1G 247847-5G
SIAL247847-1GEA 61.8 EUR
SIAL247847-1G SIAL247847-5G
2,6-Diaminopurine, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopurine
Fórmula: C₅H₆N₆
Número MDL : MFCD00213668
Número CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2