2,6-Diaminopurine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
A15649.03
A15649.06
A15649.03EA
33.1
EUR
A15649.03
A15649.06
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Purity: 98%
CAS No.: 1904-98-9
Molecular Formula: C5H6N6
Formula Weight: 150.14
Melting Point: ca 302°
Beilstein Reference: 9624
Merck Reference: 14,2985
MDL No.: MFCD00213668
Fórmula:
C₅H₆N₆ Ponto de Fusão: ∼ 302 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00213668 Número CAS: 1904-98-9 EINECS: 217-605-2 Merck Index: 14,2985 |