Print…
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, (2S)-(-)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
527890-25G 527890-5G
SIAL527890-25GEA 568 EUR
SIAL527890-25G SIAL527890-5G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Número MDL : MFCD00272639
Número CAS: 87392-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III