Diphenylphosphinic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11563.06
A11563.14
A11563.22
A11563.06EA
54.9
EUR
A11563.06
A11563.14
A11563.22
Diphenylphosphinic acid ≥99%
Diphenylphosphinic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1707-03-5
Molecular Formula: C12H11O2P
Formula Weight: 218.19
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 2804567
Fórmula:
C₁₂H₁₁O₂P Ponto de Fusão: 193…197 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002132 Número CAS: 1707-03-5 EINECS: 216-948-5 |