Print…
Diphenylphosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diphenylphosphinyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
230235-10G 230235-50G
SIAL230235-10GEA 92.9 EUR
SIAL230235-10G SIAL230235-50G
Diphenylphosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphinic chloride
Fórmula: C₁₂H₁₀ClOP
Peso Molecular: 236.63 g/mol
Número MDL : MFCD00002077
Número CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 3265
ADR: 8 II