Print…
Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11721.06 A11721.14 A11721.22
A11721.06EA 39 EUR
A11721.06 A11721.14 A11721.22
Diphenylphosphinic chloride ≥97%
Diphenylphosphinic chloride
Purity: 97+% CAS No.: 1499-21-4 Molecular Formula: C12H10ClOP Formula Weight: 236.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6090 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 210-212°/8mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002077
Fórmula: C₁₂H₁₀ClOP
Ponto de ebulição: 210…212 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: ∼ 20 °C
Densidade: 1,242
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002077
Número CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 3265
ADR: 8,II