Print…
Diphenylphosphinic chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diphenylphosphinyl chloride
212960100 212960500
ACRO212960100EA 58.5 EUR
ACRO212960100 ACRO212960500
Diphenylphosphinic chloride 98%
Diphenylphosphinic chloride
Fórmula: C₁₂H₁₀ClOP
Peso Molecular: 236.63 g/mol
Ponto de ebulição: 222 °C (16 mmHg)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002077
Número CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %