Print…
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27428.03 H27428.14
H27428.03EA 43.4 EUR
H27428.03 H27428.14
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 58656-04-5 Molecular Formula: C18H34P·BF4 Formula Weight: 368.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD03840580
Fórmula: C₁₈H₃₄BF₄P
Peso Molecular: 368.24 g/mol
Ponto de Fusão: 166…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840580
Número CAS: 58656-04-5