Acetonyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22434.06
B22434.14
B22434.06EA
51.3
EUR
B22434.06
B22434.14
Acetonyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Acetonyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 2236-01-3
Molecular Formula: C21H20BrOP
Formula Weight: 399.27
Melting Point: 226-227°
Beilstein Reference: 3802148
Fórmula:
C₂₁H₂₀BrOP Ponto de Fusão: 226…227 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051863 Número CAS: 2236-01-3 EINECS: 218-796-5 |