(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24754.09
B24754.18
B24754.30
B24754.09EA
25.7
EUR
B24754.09
B24754.18
B24754.30
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, anidro 99%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 17026-42-5
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 2227343
Fórmula:
C₁₈H₁₄O₈ Ponto de Fusão: 154…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063222 Número CAS: 17026-42-5 EINECS: 241-097-1 |