Print…
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
302510250 302511000 302515000
ACRO302510250EA 34.7 EUR
ACRO302510250 ACRO302511000 ACRO302515000
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid 98+%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Fórmula: C₁₈H₁₄O₈
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063222
Número CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +117° to +123° (20 °C, 589 nm) (c=5, methanol)