Print…
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
302813-100G 302813-25G
SIAL302813-100GEA 325 EUR
SIAL302813-100G SIAL302813-25G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Fórmula: C₂₀H₁₈O₈
Número MDL : MFCD00008552
Número CAS: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2