(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13223.14
L13223.22
L13223.14EA
89.5
EUR
L13223.14
L13223.22
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid ≥98%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 32634-68-7
Molecular Formula: C20H18O8
Formula Weight: 386.36
Melting Point: 169-171°
Beilstein Reference: 3225584
Fórmula:
C₂₀H₁₈O₈ Ponto de Fusão: 169…171 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008552 Número CAS: 32634-68-7 EINECS: 251-132-2 |