Print…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
345849-100G 345849-25G
SIAL345849-100GEA 142 EUR
SIAL345849-100G SIAL345849-25G
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Fórmula: C₁₈H₁₄O₈
Número MDL : MFCD00003074
Número CAS: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0