Print…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16181.14 A16181.22 A16181.36
A16181.14EA 31.9 EUR
A16181.14 A16181.22 A16181.36
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anidro 99%
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Purity: 99% CAS No.: 2743-38-6 Molecular Formula: C18H14O8 Formula Weight: 358.31 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00003074
Fórmula: C₁₈H₁₄O₈
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003074
Número CAS: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0