(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18725.0025
8.18725.0100
8.18725.0025EA
104
EUR
8.18725.0025
8.18725.0100
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Fórmula:
C₂₀H₁₈O₈ Peso Molecular: 386.36 g/mol |
Número MDL :
MFCD00064440 Número CAS: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 165 - 171 °C |
Molar Mass | 386.36 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |