(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22972.14
B22972.22
B22972.14EA
106
EUR
B22972.14
B22972.22
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98%
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 32634-66-5
Molecular Formula: C20H18O8
Formula Weight: 386.36
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 2022481
Fórmula:
C₂₀H₁₈O₈ Ponto de Fusão: 166…171 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064440 Número CAS: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |