Print…
Alizarin red S (sodium salt)
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: C.I. 58005
MQ200
1.06278.0025 1.06278.0100
1.06278.0025EA 99.1 EUR
1.06278.0025 1.06278.0100
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Fórmula: C₁₄H₇NaO₇S
Peso Molecular: 342.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013049
Número CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol