Alizarin red S (sodium salt)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42040.06
42040.14
42040.06EA
44.7
EUR
42040.06
42040.14
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to red
Beilstein Reference: 4117090
Merck Reference: 14,8573
MDL No.: MFCD00013049
Fórmula:
C₁₄H₇NaO₇S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013049 Número CAS: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 Merck Index: 14,8573 |