Print…
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl
229990010 229990050
ACRO229990010EA 64.2 EUR
ACRO229990010 ACRO229990050
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Peso Molecular: 313.27 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150104
Número CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤12.0 % (K.F.)