Print…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
85590-25G 85590-5G
SIAL85590-25GEA 1050 EUR
SIAL85590-25G SIAL85590-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Fórmula: C₁₀H₂₆N₄
Número MDL : MFCD00008215
Número CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2