2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13691.06
A13691.14
A13691.22
A13691.06EA
33.5
EUR
A13691.06
A13691.14
A13691.22
2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 2315-36-8
Molecular Formula: C6H12ClNO
Formula Weight: 149.62
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 123-124°/15mm
Beilstein Reference: 605866
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000928
Fórmula:
C₆H₁₂ClNO Ponto de ebulição: 123…124 °C (15 mmHg) Densidade: 1,087 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000928 Número CAS: 2315-36-8 EINECS: 219-019-2 UN: 2810 ADR: 6.1,II |