Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14562.06
L14562.14
L14562.06EA
91.4
EUR
L14562.06
L14562.14
Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Cyclopentylacetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1122-99-2
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4625
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1906113
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236031
Fórmula:
C₇H₁₁ClO Peso Molecular: 146.62 g/mol Ponto de ebulição: 186 °C Densidade: 1.087 Ponto de Inflamação: 71 °C (160 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236031 Número CAS: 1122-99-2 UN: 3265 ADR: 8 II |