Print…
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A16300-100G A16300-500G A16300-5G
SIALA16300-100GEA 59.4 EUR
SIALA16300-100G SIALA16300-500G SIALA16300-5G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Fórmula: C₄H₇NO₃
Número MDL : MFCD00004275
Número CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6