Print…
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
B21887.22 B21887.36
B21887.22EA 34.9 EUR
B21887.22 B21887.36
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) 99
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Purity: 99% CAS No.: 543-24-8 Molecular Formula: CH3CONHCH2CO2H Formula Weight: 117.10 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 774114 Merck Reference: 14,80 MDL No.: MFCD00004275
Fórmula: C₄H₇NO₃
Peso Molecular: 117.1 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004275
Número CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6