Print…
Escarlate de Biebrich, powder C.I. 26905
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: CI 26905
0215485525 0215485580
ICNA0215485525EA 51.2 EUR
ICNA0215485525 ICNA0215485580
Escarlate de Biebrich, powder C.I. 26905
Biebrich scarlet
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Dye content: ~ 60% (Lit.)
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Fórmula: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Peso Molecular: 556.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003891
Número CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5