Print…
Cresol red sodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
114480-25G 114480-5G
114480-25GEA 129 EUR
114480-25G 114480-5G
Cresol red sodium salt, Sigma-Aldrich®
Cresol red sodium salt
Fórmula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001618
Número CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aed6540c89293aac7cae31e3977278f8c265eb2a&vid=780d5587ae42cbcbdfa45432bdbc2ad55511ffe4&prid=web&clid=SAPDAM