Print…
m-Cresol purple sodium salt, solúvel em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
199250050 199250100
ACRO199250050EA 50.2 EUR
ACRO199250050 ACRO199250100
m-Cresol purple sodium salt, solúvel em água, puro
m-Cresol purple sodium salt
Fórmula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010177
Número CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9
Encomendar
Appearance Orange-brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.05 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)