Print…
Cresol red
Fornecedor: Merck
Sinônimos: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05225.0005 1.05225.0025
1.05225.0005EA 92.8 EUR
1.05225.0005 1.05225.0025
Cresol red
Cresol red
Fórmula: C₂₁H₁₈O₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005878
Número CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 290 °C decomposes
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 600 - 620 kg/m3