Print…
Cresol red
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A17243.14 A17243.22
A17243.14EA 55.5 EUR
A17243.14 A17243.22
Cresol red
Cresol red
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Fórmula: C₂₁H₁₈O₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005878
Número CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Merck Index: 14,2578