Print…
m-Cresol purple, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2',2''-Dimethylphenolsulphonphthalein, m-Cresolsulphonphthalein, MCP, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
857890-10G 857890-1G 857890-5G
SIAL857890-10GEA 135 EUR
SIAL857890-10G SIAL857890-1G SIAL857890-5G
m-Cresol purple, Sigma-Aldrich®
m-Cresol purple
Fórmula: C₂₁H₁₈O₅S
Número MDL : MFCD00005871
Número CAS: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6