o-Cresolphthalein
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
A12899.09
A12899.18
A12899.99
A12899.09EA
42.3
EUR
A12899.09
A12899.18
A12899.99
o-Cresolphthalein
o-Cresolphthalein
CAS No.: 596-27-0
Molecular Formula: C22H18O4
Formula Weight: 346.39
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 310554
Merck Reference: 14,2576
MDL No.: MFCD00005912
Fórmula:
C₂₂H₁₈O₄ Ponto de Fusão: 223…225 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005912 Número CAS: 596-27-0 EINECS: 209-881-8 Merck Index: 14,2576 |