Print…
Vermelho de óleo O, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O0625-100G O0625-25G
O0625-100GEA 113 EUR
O0625-100G O0625-25G
Vermelho de óleo O, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Fórmula: C₂₆H₂₄N₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003898
Número CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1c956930df08071efb524f4187901ba141b2b&vid=c1a14a8cef5a52471840b3fc4222a9fec2bf00d2&prid=web&clid=SAPDAM