Print…
Vermelho de óleo O corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
189400250 189401000
ACRO189400250EA 41.2 EUR
ACRO189400250 ACRO189401000
Vermelho de óleo O corante biológico
Oil red O
Fórmula: C₂₆H₂₄N₄O
Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003898
Número CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Encomendar
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %