Print…
Citrato de ferro (III) amoniacal, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0846-500GEA 250 EUR
0846-500G 0846-100G
Citrato de ferro (III) amoniacal, grade reagente
Citrato de ferro (III) amoniacal
Fórmula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013099
Número CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Encomendar
Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%