Print…
6-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D9761-100MG D9761-250MG
SIALD9761-100MGEA 524 EUR
SIALD9761-100MG SIALD9761-250MG
6-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
6-Deoxy-D-glucose
Fórmula: C₆H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00061627
Número CAS: 7658-08-4
EINECS: 231-622-2