Print…
N-Acetyl-β-D-glucosamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A8625-10MG A8625-5G
SIALA8625-10MGEA 46.4 EUR
SIALA8625-10MG SIALA8625-5G
N-Acetyl-β-D-glucosamine, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Fórmula: C₈H₁₅NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136044
Número CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2