Print…
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Fornecedor: Cayman Chemical
13136-500 13136-1 13136-5 13136-10
CAYM13136-500EA 26.5 EUR
CAYM13136-500 CAYM13136-1 CAYM13136-5 CAYM13136-10
N-Acetyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Fórmula: C₈H₁₅NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136044
Número CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2