Print…
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26218.MC H26218.ME
H26218.MCEA 108 EUR
H26218.MC H26218.ME
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 348-27-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD06797918
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797918
Número CAS: 348-27-6
EINECS: None